Learn More
Éther méthallyl-phényle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420467
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11420467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22369.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5820-22-4 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5820-22-4
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00008597
Clé InChI LECDNXOCIPRJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methallyl phenyl ether, 2-methylallyloxy benzene, ether, 2-methylallyl phenyl, benzene, 2-methyl-2-propenyl oxy, 2-methylallyl phenyl ether, 2-methylprop-2-en-1-yl oxy benzene, 2-methyl-2-propen-1-yl oxy benzene, phenyl-methallyl ether, acmc-1b20w
CID PubChem 79893
Nom IUPAC 2-Méthyl-2-propényloxybenzène
SMILES CC(=C)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methallyl phenyl ether
Densité 0.964
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 25 g
Beilstein 1933868
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 96%