Learn More
Méthallyle de tri-n-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329016 5 g 5g
11319016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20186.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67883-62-9 | C16H34Sn | 345.158 g/mol
Used as a methallylating reagent. Also used as a sole curative. It is used as a primary and secondary intermediates in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif de méthallylation. Également utilisé comme curatif unique. Il est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67883-62-9
Formule moléculaire C16H34Sn
Poids moléculaire (g/mol) 345.158
Numéro MDL MFCD03425867
Clé InChI CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
CID PubChem 11013379
Nom IUPAC tributyl(2-méthylprop-2-ényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methallyltri-n-butyltin
Indice de réfraction 1.4875
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 345.16
Pourcentage de pureté 98%