Learn More
Acide méthanesulfinique, sel de sodium, 85%
Code produit 11985741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985741 50 g Flacon en verre 50g
10714194 1 g Flacon en verre 1g
10443105 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11985741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392960500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    437.00€ / 50g
    Économisez 29.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 20277-69-4 | CH 3 NaO 2 S | 102,09 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20277-69-4
Formule moléculaire CH3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Clé InChI LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
CID PubChem 2733271
Nom IUPAC Sodium ; méthanesulfinate
SMILES CS(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfinic acid, sodium salt
Point de fusion 222.0°C to 226.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO2Na
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement