Learn More
Sel de sodium d’acide méthanesulfinique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327736 1 g 1g
11337736 5 g 5g
11347736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11360.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102.083 g/mol
Methanesulfinic acid sodium salt is used in the preparation of alkyl methyl sulfone and methyl bis(4-tolyl)sulfoniumtrifluoromethanesulfonate. It is also employed in the synthesis of two sulfonyl type reversible addition-fragmentation transfer (RAFT) agents such as benzyl methylsulfonyldithioformate and benzyl phenylsulfonyldithioformate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide méthanesulfinique est utilisé dans la préparation de l’alkyl méthyl sulfone et du méthyl bis(4-tolyl)sulfoniumtrifluorométhanesulfonate. Il est également utilisé dans la synthèse de deux agents de transfert d’addition-fragmentation réversible de type sulfonyle (RAFT) tels que le méthylsulfonyldithioformate de benzyle et le phénylsulfonyldithioformate de benzyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20277-69-4
Formule moléculaire CH3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 102.083
Numéro MDL MFCD00040392
Clé InChI LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
CID PubChem 2733271
Nom IUPAC Sodium ; méthanesulfinate
SMILES CS(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfinic acid sodium salt
Point de fusion 227°C to 230°C
Formule linéaire CH3SO2Na
Quantité 1 g
Beilstein 3565430
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 95%