Learn More
Méthanesulfonamide, 97+%
Code produit 11478820
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478820 10 g -
11488820 50 g 50g
11498820 250 g 250g
11424243 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11478820 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10885.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 3144-09-0 | CH5NO2S | 95,12 g/mol
Le méthanesulfonamide réagit avec le chlorure de thionyle, les cyanates, le disulfure de carbone, les cétones et les aldéhydes pour la préparation de produits pharmaceutiques, d’agents de blanchiment et d’autres molécules cibles. Il est également utilisé dans les études biologiques pour prédire l’affinité de liaison et le mode de liaison des complexes de ligand protéiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le méthanesulfonamide réagit avec le chlorure de thionyle, les cyanates, le disulfure de carbone, les cétones et les aldéhydes pour la préparation de produits pharmaceutiques, d’agents de blanchiment et d’autres molécules cibles. Il est également utilisé dans les études biologiques pour prédire l’affinité de liaison et le mode de liaison des complexes de ligand protéiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3144-09-0
Formule moléculaire CH5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 95.12
Numéro MDL MFCD00007940
Clé InChI HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
CID PubChem 72879
Nom IUPAC méthanesulfonamide
SMILES CS(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonamide
Point de fusion 87°C to 93°C
Quantité 10 g
Beilstein 1740835
Informations sur la solubilité Slightly soluble in DMSO and methanol.
Poids de la formule 95.13
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonamide
RUO– À des fins de recherche uniquement