Learn More
Méthanesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10267460 25 g Flacon en verre 25g
11996861 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10267460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296110250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3144-09-0
Formule moléculaire CH5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 95.12
Numéro MDL MFCD00007940
Clé InChI HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
CID PubChem 72879
Nom IUPAC méthanesulfonamide
SMILES CS(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonamide
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO2NH2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 95.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux, poudre ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.