Learn More
Méthanesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanesulfonamide |
| CAS | 3144-09-0 |
| Formule moléculaire | CH5NO2S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Mesylamide, Methanesulfonic Amide, Methanesulphonamide, Methylsulfonamide, NSC 191039, NSC 271 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | méthanesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 95.12 |
| Poids de la formule | 95.0041 |