Learn More
Acide méthanesulfonique, 70 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403398
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
Code produit. 11403398
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17803.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Methane sulfonic acid 70% solution is used virtually in all electronic applications involving tin or tin-alloy plating from non fluoborate systems. It replaces phosphoric acid in detergent formulations, thereby helping to avoid environmental phosphate pollution. It is used in the preparation of polyaniline/graphene nanocomposites, which enhances its thermal and electrical properties. It is utilized for electropolishing of aluminum as well as in electroplating of noble metals like gold, platinum, palladium and their alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution d’acide sulfonique de méthane à 70 % est utilisée pratiquement dans toutes les applications électroniques impliquant le placage d’étain ou d’alliage d’étain provenant de systèmes non fluoborate. Il remplace l’acide phosphorique dans les formulations de détergents, ce qui permet d’éviter la pollution par les phosphates environnementaux. Il est utilisé dans la préparation de nanocomposites de polyaniline/graphène, ce qui améliore ses propriétés thermiques et électriques. Il est utilisé pour l’électropolissage de l’aluminium ainsi que pour l’électroplastie de métaux nobles tels que l’or, le platine, le palladium et leurs alliages.
Solubilité
Miscible à l’eau. Légèrement miscible au benzène et au toluène. Immiscible aux paraffines.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les amines, les agents réducteurs forts, l’éther éthylvinylique, l’acide fluorhydrique, les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Formule moléculaire CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Numéro MDL MFCD00007518
Clé InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
CID PubChem 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic acid
Densité 1.32
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2586
Merck Index 14,5954
Informations sur la solubilité Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Poids de la formule 96.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % de solution aqueuse