Learn More
Acide méthanesulfonique, 70 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423398 2500 mL 2500mL
11403398 100 mL 100mL
11413398 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17803.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Methane sulfonic acid 70% solution is used virtually in all electronic applications involving tin or tin-alloy plating from non fluoborate systems. It replaces phosphoric acid in detergent formulations, thereby helping to avoid environmental phosphate pollution. It is used in the preparation of polyaniline/graphene nanocomposites, which enhances its thermal and electrical properties. It is utilized for electropolishing of aluminum as well as in electroplating of noble metals like gold, platinum, palladium and their alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution d’acide sulfonique de méthane à 70 % est utilisée pratiquement dans toutes les applications électroniques impliquant le placage d’étain ou d’alliage d’étain provenant de systèmes non fluoborate. Il remplace l’acide phosphorique dans les formulations de détergents, ce qui permet d’éviter la pollution par les phosphates environnementaux. Il est utilisé dans la préparation de nanocomposites de polyaniline/graphène, ce qui améliore ses propriétés thermiques et électriques. Il est utilisé pour l’électropolissage de l’aluminium ainsi que pour l’électroplastie de métaux nobles tels que l’or, le platine, le palladium et leurs alliages.
Solubilité
Miscible à l’eau. Légèrement miscible au benzène et au toluène. Immiscible aux paraffines.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les amines, les agents réducteurs forts, l’éther éthylvinylique, l’acide fluorhydrique, les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Formule moléculaire CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Numéro MDL MFCD00007518
Clé InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
CID PubChem 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic acid
Densité 1.32
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2586
Merck Index 14,5954
Informations sur la solubilité Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Poids de la formule 96.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % de solution aqueuse
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulphonic acid, 70% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulphonic acid