Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanesulfonic Acid |
| CAS | 75-75-2 |
| Point d’éclair | 189.00°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Formule moléculaire | CH4O3S |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.48kg |
| Synonyme | methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane |
| Clé InChI | AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CS(=O)(=O)O |
| Afficher plus |