Learn More
Acide méthanassulfurique, TRC
Code produit 30008451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008451 250 mL 250mL
30007379 100 mL 100mL
30005510 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM225940250ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Formule moléculaire C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 96.11
Synonyme Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mL
Formule InChI InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Poids de la formule 95.9881
Pourcentage de pureté >95%