Learn More
Methanesulfonic Anhydride, TRC
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanesulfonic Anhydride |
| CAS | 7143-01-3 |
| Formule moléculaire | C2H6O5S2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Mesyl Anhydride, Methanesulfonyl Anhydride, NSC 65906 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | methylsulfonyl methanesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.2 |
| Poids de la formule | 173.9657 |