Learn More
Méthanol, 99,8 %, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 10037550 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre, conditionné sous azote
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10037550 2.5 L Flacon en verre, conditionné sous azote 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037550 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8402.2500
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Méthanol de qualité ultra-gradient pour une utilisation en chromatographie en phase liquide (HPLC & UHPLC) et en spectrophotométrie, conditionné dans des flacons en verre de 2,5 litres.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED™ sont des solvants de haute pureté, des sels tampons et des modificateurs de phase mobiles pour groupe d’ une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de chromatographie liquide, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie de perméation sur gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Fabriqués et testés pour garantir des séparations sans interférence
  • Réactifs hautement caractérisés qui présentent une homogénéité inégalée de lot à lot
  • Minimise le réétalonnage ou les réglages de l’instrument
  • Les solvants sont contrôlés pour le dosage élevé et la faible absorption UV, la fluorescence, les résidus et l’eau
  • Une analyse de lot réelle est fournie sur l’étiquette
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion −98 °C
Absorbance Maximum 0,20 à 225 nm, Maximum 0,02 à 254 nm, Maximum 0,01 à 280 nm, Maximum 0,01 à 350 nm
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Densité 0,79 g/cm3 à 20 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion Inférieur : 5,5 % de vol : 44 % de vol
Point d’éclair 11 °C
Température d’allumage 455 °C
Odeur Alcool
Conditionnement Flacon en verre, conditionné sous azote
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 2 ppm
Acide titrable Max. 0,0003 mEq/g
Formule moléculaire CH4O
Base titrable Max. 0,0001 mEq/g
Numéro MDL MFCD00004595
Eau Max. 0,02 %
Point d’ébullition 64,7 °C
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Alcool Méthylique
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.