Learn More
Méthanol, 99,8 %, BAKER LC/MS ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 15514065 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15514065 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15514065 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9822.2500GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.32€
    214.78€ / 2.5L
    Économisez 27.54€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Méthanol de qualité LC-MS pour chromatographie en phase liquide et spectrophotométrie de masse, conditionné dans des flacons en verre de 2,5 litres.
Les réactifs de qualité LC-MS BAKER ANALYZED™ sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de chromatographie liquide et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Fabriqués et testés pour garantir des séparations sans interférence
  • Réactifs hautement caractérisés qui ont une régularité inégalée de lot à lot
  • Minimise le réétalonnage ou les réglages de l’instrument
  • Les solvants sont contrôlés pour un dosage élevé et une faible absorption UV, la fluorescence, les résidus et l’eau
  • Une analyse du lot réelle est fournie sur l’étiquette
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion −97,8 °C
Absorbance Maximum 0,20 à 225 nm, Maximum 0,02 à 254 nm, Maximum 0,01 à 280 nm
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Densité 0,79 g/cm3 à 20 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion Inférieur : 6 % de vol : 36 % de vol
Point d’éclair 11 °C
Température d’allumage 240 °C
Odeur Alcool
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 1 ppm
Formule moléculaire CH4O
Tension de vapeur 16,9 kPa à 25 °C
Numéro MDL MFCD00004595
Eau Max. 0,02 %
Point d’ébullition 64 °C
Informations sur la solubilité Miscible dans l’éther, le benzène, l’éthanol ; 1 000 g/L (dans l’eau)
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Pourcentage de pureté Min. 99,8 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol