Learn More
Méthanol, 99,9 %, pour HPLC, qualité gradient, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10093880 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10093880 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10444853 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10093880 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 325740025
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-56-1, CH4O, 32.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Méthanol
Point de fusion -98,0°C
Absorbance (cellule de 1 cm par rapport à l’eau de qualité HPLC), (cellule de 1 cm par rapport à l’eau de qualité HPLC) à 0 nm, 0.005 max. à 250 nm, 0.005 max. à 260 nm, 0.01 max. à 240 nm, 0.05 max. à 230 nm, 0.1 max. à 220 nm, 0.2 max. à 210 nm
Couleur Incolore
Acidité 0.0002 meq/g max.
Alcalinité 0.0002 meq/g max.
Densité 0.7910 g/ml
Quantité 2.5 l
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 à 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 0.791
Formule linéaire CH3OH
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Eau 0.03 % max.
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322 ; 13,337
Merck Index 15, 6029
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Point d’ébullition 64.7°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible avec l’eau. Autres solubilités : miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène, les cétones et la plupart des autres solvants organiques
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Gradient HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.