Learn More
Méthanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245850 1 L Flacon en verre 1L
10674862 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10778384 5 L Récipient en plastique 5L
10792791 25 L Bidon en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10245850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65€
    33.20€ / 1L
    Économisez 2.45€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.7910g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Résidus après évaporation 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.791
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Numéro UN 1230
Eau 0.2% max. (K.F.)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Point d’ébullition 64.7°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.