Learn More
Méthanol, anhydre ≥ 99,8 %, ChromAR™ pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15233378 Tous les produits Avantor Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15233378 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15233378 Fournisseur Avantor Perfomance Materials Code fournisseur 671225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.99€
    63.78€ / 2.5L
    Économisez 18.21€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
  • Absorbance ultraviolette (cellule de 1,00 cm versus eau) : 0
    • 210 nm ≤ 0,6
    • 220 nm ≤ 0,3
    • 230 nm ≤ 0,2
    • 240 nm ≤ 0,05
    • 260 nm ≤ 0,01
Spécification
CAS 67-56-1
Couleur ≤ 10 (APHA)
Quantité 2.5 L
Résidus après évaporation ≤ 0,0005 %
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,8 %
Acide titrable ≤ 0,0005 mEq/g
Formule moléculaire CH4O
Base titrable ≤ 0,0005 mEq/g
Numéro MDL MFCD00004595
Numéro UN 1230
Eau ≤  0,05%
Synonyme Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .