Learn More
Méthanol, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 10097370 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10097370 2.5 L Verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10097370 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8046.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    217.78€ / 2.5L
    Économisez 51.67€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Offre une absorbance maximale dans certaines longueurs d’onde et les spectres IR et UV les plus propres et les plus homogènes pour les applications de recherche spectrophotométrique.
J.T. Les solvants de spectrométrie J.T. Baker™ sont fabriqués pour minimiser véritablement la variabilité inter-lots et les contaminants susceptibles d’interférer avec les longueurs d’onde mesurées.
  • Des plages de transmission de 50 % à 100 % sont rapportées dans les longueurs d’onde IR
  • Faible absorbance UV et absorbance optique
  • Résidus extrêmement faibles après évaporation, faibles concentrations d’acide et de base
  • Spécifications qui dépassent les normes ACS
  • Résultats fiables, reproductibles
  • Tarifs abordables
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -97,8 °C
Absorbance Maximum 1,00 à 205 nm, Maximum 0,80 à 210 nm, Maximum 0,40 à 220 nm, Maximum 0,20 à 230 nm, Max. 0,10 (à 240 nm) - 0,01 (à 280-400 nm)
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Aspect Transparent
Densité 0,79 g/cm3
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 6 - 36 % de vol
Point d’éclair 11 °C
Température d’allumage 240 °C
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Dépasse les spécifications ACS
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Acide titrable Max. 0,0003 mEq/g
Formule moléculaire CH4O
Base titrable Max. 0,0002 mEq/g
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 16,9 kPa
Numéro MDL MFCD00004595
Eau Max. 0,10 %
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Point d’ébullition 64 °C
Informations sur la solubilité Miscible dans l’éther, le benzène, l’éthanol ; Soluble dans l’acétone, chloroforme
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99,8 %
Qualité BOULANGER ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.