Learn More
Riedel-de Haën Méthanol CHROMASOLV™
Code produit 15975480
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15975480 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15975480 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 344857L
Méthanol CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus de pesticides, ≥ 99,9 %.
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC).
  • Développé spécialement pour l'application à l'analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC.
  • La teneur en matières non volatiles et en eau est spécifiée pour chaque solvant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
pH Not applicable
Point de fusion -98°C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule moléculaire CH4O
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 128 hPa (20°C)
Numéro MDL MFCD00004595
Viscosité 0.55 mPa.s (25°C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Synonyme Methyl alcohol
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1.013 hPa)
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité GC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.