Learn More
Riedel-de Haën Méthanol CHROMASOLV™
Code produit 15935670
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
45 L
Conditionnement:
18L
45L
7L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15935670 7 L 7L
15905670 18 L 18L
15925670 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15935670 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 348607L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Méthanol CHROMASOLV™ pour la HPLC et la synthèse organique, ≥ 99,9%
  • Pour la CLHP et la synthèse organique.
  • Solvants polyvalents de haute pureté.
  • Grande homogénéité d'un lot à l'autre.
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methyl alcohol
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
pH Not applicable
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 532 hPa (50°C)
Viscosité 0.55 mPa.s (25°C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Concentration ≥99.90%
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1.013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.