Learn More
Méthanol CHROMASOLV™, gradient, pour HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Code produit 15614680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15614680 1 L 1L
15604680 100 mL 100mL
15624680 2.5 L 2.50L
15654680 6 x 1 L 6 pièces
15644680 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15614680 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 348851L
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pure-Pac™ Les conteneurs II nécessitent le coupleur Micromatic MacroValve pour la distribution des solvants, Z560723. Produit filtré à travers un filtre μde 0,2 m.
  • Même qualité élevée que CHROMASOLV HPLC
  • Également testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil UV faible par HPLC
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98 °C
Note relative au nom pour HPLC
Absorbance Absorption/ Conformément
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.329
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 97,68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Point d’ébullition 64,7 °C
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité CHROMASOLV™ Gradient
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.