Learn More
Methanol, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15664680
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15664680 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664680 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 34885E2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Note relative au nom CHROMASOLV, gradient grade, for HPLC, 99.9%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC