Learn More
Méthanol, pour l’analyse des résidus de pesticides, Solstice
Code produit 15634200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15634200 1 L 1L
15644200 2.5 L 2.50L
15654200 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15634200 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 344851L
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Methanol
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9 °C (48,2 °F)
Température d’allumage 725 °F
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 % (GC)
Qualité CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.