Learn More
Méthanol-d4, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397958 25 g 25g
11387958 1 g 1g
11377958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11397958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036501.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CID PubChem 71568
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,89 g/ml
Odeur Doux
Quantité 25 g
Point de fusion -98°C
Point d’ébullition 64,7°C
Numéro UN UN1230
Informations sur la solubilité It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Poids de la formule 36.07
Pourcentage de pureté 99.8%