Learn More
Méthanol-d, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol-d |
| CAS | 4206-31-9 |
| Formule moléculaire | C D H3 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Methanol-d, Methan-d-ol (6CI','7CI','8CI','9CI), Methanol-d1, Methyl-d alcohol, Methanol-1-D |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D |
| SMILES | [2H]CO |
| Nom IUPAC | deutériométhanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 33.048 |
| Poids de la formule | 33.0325 |