Learn More
Méthanol-d3, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10423225 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 ml
10 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2.50mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10423225
Marque: Thermo Scientific Acros 300730100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1849-29-2 | CH4O | 35.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1849-29-2
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 35.06
Numéro MDL MFCD00055877
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Synonyme methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
CID PubChem 123132
Nom IUPAC trideutériométhanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D, For NMR
Densité 0,8670 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 10 ml
Formule linéaire CD3OH
Poids de la formule 35.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol