Learn More
Méthanol-d4, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16398186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16398186 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16398186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186450100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    398.00€ / 10mL
    Économisez 35.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Densité 0,8880 g/ml
Point d’éclair 12°C
Indice de réfraction 1,3262
Gravité spécifique 0,888
Quantité 10 ml
CAS 811-98-3
Point de fusion -99,0°C
Point d’ébullition 65,0°C
Formule moléculaire CD4O
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 36.06
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN