Learn More
Méthanol-d4, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10053560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 0,75 ml
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10053560 10 x 0,75 ml Ampoule 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10053560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 320750075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    102.00€ / 7.5mL
    Économisez 10.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 0,888
Deutérium (D) 99,75 % min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.3262
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 10 x 0,75 ml
CAS 811-98-3
Point de fusion -99.0°C
Point d’ébullition 65.0°C
Formule moléculaire CH4O
Formule linéaire CD3OD
Numéro MDL MFCD00044637
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
CID PubChem 71568
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol-d4, Methylalcohol