Learn More
Méthanol, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical™
Code produit 10499560 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10499560 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10010280 1 l Flacon en verre ambré 1L
10000280 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10487322 5 L Boîte en aluminium 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10499560 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4058/17
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Méthanol, HPLC pour l’analyse de gradient
Spécifications
Formule moléculaire : CH4O
Hydrosoluble : Oui
Poids moléculaire : 32,04
Point de fusion : -98°C
Danger pour la santé : Provoque une irritation modérée des yeux, peut provoquer une irritation de la peau et provoquer une irritation du tube digestif
À utiliser avec [application] : HPLC pour l’analyse des gradients
Point d’éclair : 12°C
N° CAS : 67-56-1
Point d’ébullition : 64,7°C
Symbole de danger : F, T
Synonymes : Carbinol, Alcool méthylique, Hydroxyde de méthyle, Monohydroxyméthane, Alcool de bois, Napthe de bois, Esprit de bois, Esprit colombien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa à 20 °C
Viscosité 0,55cp à 20 °C
Point d’ébullition 64,7 °C
Poids moléculaire (g/mol) 32.042
Poids de la formule 32,04 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.