Learn More
Méthanol, pour HPLC, Gradient Grade, ACS, Solstice
Code produit 16695883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 L
Conditionnement:
1000L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695883 1000 L 1000L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695883 Fournisseur Chromasolv Code fournisseur 657271000L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4355.00€
    3597.20€ / 1000L
    Économisez 757.80€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98 °C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0,79 g/cm3 (20 °C)
Quantité 1000 L
Point d’éclair 11 °C
Formule moléculaire CH4O
Point d’ébullition 64 °C à 65 °C (1013 hPa)
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04