Learn More
Méthanol, pour HPLC, qualité gradient, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit 16635893
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
30 L
45 L
395 L
Conditionnement:
30L
395L
45L
7L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16635893 7 L 7L
16605893 30 L 30L
16625893 45 L 45L
16615893 395 L 395L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16635893 Fournisseur Honeywell Burdick & Jackson Code fournisseur 657277LRC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 11°C
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1013 hPa)