Learn More
Méthanol, réactif de laboratoire, ≥99,6 %, Solstice
Code produit 15611630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
4 x 5 L
160 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Boîte en acier inoxydable
Boîte en carton
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
160kg
1L
2.50L
20L
25L
4 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15611630 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15601630 1 L Flacon en verre 1L
15641630 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15681620 10 L Boîte en acier inoxydable 10L
15651630 4 x 4 L Flacon en verre 4 pièces
15661630 4 x 5 L Boîte en carton 4 pièces
15621630 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
15631630 25 L Boîte en acier inoxydable 25L
15691620 160 kg Baril métallique 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15611630 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1799572.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.37€
    41.09€ / 2.5L
    Économisez 6.28€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif de laboratoire, ≥99,6%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98 °C
Couleur Incolore
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9 °C (48,2 °F)
Température d’allumage 725 °F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.329(litt.)
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Point d’ébullition 65 °C
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,6%
Qualité Réactif de laboratoire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.