Learn More
Méthanol, réactif de laboratoire, ≥99,6 %, Solstice
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methanol |
| Point de fusion | -98 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,791 g/mL à 25 °C |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.36 |
| Point d’éclair | 9 °C (48,2 °F) |
| Température d’allumage | 725 °F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.