Learn More
Methanol, LC-MS Grade, 99.8+%, Thermo Scientific™
Solvent for LC-MS analysis
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047192.K2
| Quantité | 1L |
|---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| CHEBI:17790 | |
| CO |
Spécification
| Methanol | |
| 0.791 g/mL | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.329 | |
| CH3OH | |
| UN1230 | |
| 14,5957 | |
| Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone. | |
| CO | |
| 32.04 | |
| CHEBI:17790 | |
| ≥99.8% |
| 67-56-1 | |
| 1L | |
| Mild | |
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| 1098229 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
| methanol | |
| 887 | |
| 32.04 | |
| LC-MS |
Sécurité et traitement
- Methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: methanol