Learn More
Méthanol, qualité LC/MS, Thermo Scientific
Marque:  Thermo Scientific T004561000
49.59 EUR valable jusqu'au 2026-10-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30280931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    55.10€ / 1L
    Économisez 73.90€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Promotions
Promo
Date d’expiration: 2026-10-31
Des économies importantes pour une meilleure séparation
code promo: 27992
Économisez jusqu'à 60 % sur les consommables de chromatographie.
Application de la promotion et ajout...