Learn More
Méthanol, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280932 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280932 2.5 L 2.50L
30280930 500 mL 500mL
30280931 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280932 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T004562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    115.00€ / 2.5L
    Économisez 191.00€
    62% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 32.04 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Quantité 2.5 L
CAS 67-56-1
Conditionnement Flacon en verre
Point d’ébullition 65°C
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol