Learn More
Méthanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (GC), Solstice
Code produit 15623710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
45 kg
150 kg
Conditionnement:
150kg
1L
2.50L
25L
45kg
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623710 1 L 1L
15633710 2.5 L 2.50L
15683710 5 L 5L
15643710 25 L 25L
15653710 45 kg 45kg
15613710 150 kg 150kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15623710 Fournisseur Chromasolv Code fournisseur 322131L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9 °C (48,2 °F)
Température d’allumage 725 °F
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Numéro UN 1230
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 % (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol