Learn More
Méthanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (GC), Solstice
Code produit 15673710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15673710 4 x 5 L Flacon poly 4 pièces
15693710 6 x 1 L Flacon poly 6 pièces
15663710 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15673710 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 322134X5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Couleur Incolore
Aspect Liquide
Densité 0,791 g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.36
Point d’éclair 9 °C (48,2 °F)
Température d’allumage 725 °F
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1,328 à 1,33
Résidus après évaporation 0 à 0,0005 %
Acide titrable Acide libre (en HCOOH) : ≤0,002 %
Base titrable Alcali libre (sous forme de NH3) : ≤0,00005 %
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Point d’ébullition 64 °C à 65 °C
Poids de la formule 32,04 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 % (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301+H311+H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.