Learn More
Méthanol, pour analyse par gradient UHPLC, Fisher Chemical™
Code produit 11313240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313240 2.5 L 2.50L
11357080 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313240 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4070/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    74.20€ / 2.5L
    Économisez 61.80€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : le faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtré à 0,1 μm, permettant d’effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec moins de risque de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa à 20 °C
Viscosité 0,55cp à 20 °C
Point d’ébullition 64,7 °C
Poids de la formule 32,04 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.