Learn More
Thermo Scientific Chemicals βMétasone, 97 %
Code produit 15539473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15539473 25 g 25g
15519473 1 g 1g
15529473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15539473 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 459070250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 378-44-9 | C22H29FO5 | 392.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 378-44-9
Formule moléculaire C22H29FO5
Poids moléculaire (g/mol) 392.46
Clé InChI UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Synonyme betamethasone, betadexamethasone, flubenisolone, celestone, betamethazone, rinderon, betacorlan, betacortril, betamamallet, betametasone
CID PubChem 9782
ChEBI CHEBI:3077
Nom IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13,16-triméthyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3
SMILES CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)CO)O)C)O)F)C
Spécification
Nom chimique ou matériau βmethasone
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 392.46
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Betamethasone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.