Learn More
Methazolamide, MedChemExpress
Description
Methazolamide (L584601) is a sulfonamide derivative used as a carbonic anhydrase inhibitor with a Ki of 14 nM for human carbonic anhydrase II. Methazolamide, an intraocular pressure-lowering agent, reduces intraocular pressure elevations associated with glaucoma and other ocular disorders.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methazolamide |
| CAS | 554-57-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H8N4O3S2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L584601 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (211.62 mM) |
| SMILES | CC(/N=C1SC(S(=O)(N)=O)=NN/1C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.27 |
| Afficher plus |