Learn More
Chlorhydrate de méthdilazine, TRC
Code produit 30481535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481535 500 mg 500mg
30468379 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM260100500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1229-35-2
Formule moléculaire C18 H20 N2 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 332.89
Synonyme 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride
Nom IUPAC 10-[(1-méthylpyrrolidine-3-yl)méthyl]phénothiazine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methdilazine Hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H
Poids de la formule 332.1114