Learn More
Thermo Scientific™ Réactif MethElute™ (TMPAH)
Code produit 11597851 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
12 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11597851 12 x 1 ml 12 pièces
11507690 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11597851 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS49301
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Pour une méthylation sur colonne précise et sensible, utilisez le réactif Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH).
Pour une méthylation sur colonne et une détection par analyse GC de manière sensible et précise, utilisez le réactif Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH). Il est idéal pour la méthylation quantitative et la détection de barbituriques, de sédatifs, de bases xanthine, d’alcaloïdes phénoliques et de phénytoïne, offrant un pic quantitatif unique pour chaque substance. Lorsque le réactif est chauffé grâce à des extraits contenant des médicaments, du sérum ou de l’urine, les médicaments contenant des fonctions aminées, hydroxyles et carboxyles réactives seront méthylés dans les sites réactifs.
Caractéristiques de performance
Précision comparable, voire meilleure que la méthode par UV/TLC (la GC est supérieure à l’UV/TLC en présence de phénobarbital et de phénytoïne)
Haute précision, avec un coefficient de variation de 5 % ou moins
Grande sensibilité ; Barbituriques décelés jusqu’à 0,2 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Inflammable, toxique
Composants standard Hydroxyde de triméthylanilinium dans du méthanol
Concentration standard 0,2 M
Quantité 12 x 1 ml
Stockage Température ambiante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MethElute Reagent (TMPAH)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol