Learn More
Méthimazole, TRC
Code produit 30481438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481438 50 mg 50mg
30469693 1 g 1g
30464462 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26030050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-56-0
Formule moléculaire C4 H6 N2 S
Poids moléculaire (g/mol) 114.17
Synonyme 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Mercazolyl, Metazolo, Methimazol, Methimazole, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thiamazole, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol
Nom IUPAC 3-méthyl-1H-imidazole-2-thione
SMILES CN1C=CNC1=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Methimazol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Poids de la formule 114.0252
Pourcentage de pureté >95%