Learn More
Methiocarb, TRC
Code produit 30138385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138385 10 g 10g
30040515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22524010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2032-65-7
Formule moléculaire C11 H15 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 225.31
Synonyme Carbamic acid, methyl-, 4-(methylthio)-3,5-xylyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, 4-Methylthio-3,5-dimethylphenyl methylcarbamate, B 37344, BAY 37344, BAY 5024, DCR 736, Draza, Mercaptodimethur, Mesurol, Mesurol 50, Mesurol 500FS, Mesurol phenol, Methiocarb, Metmercapturon, SD 9228, Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, 1-(N-methylcarbamate)
Nom IUPAC (3,5-diméthyl-4-méthylsulfanylphényl) N-méthylcarbamate
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methiocarb
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Poids de la formule 225.0823