Learn More
MP Biomedicals Aliment contrôlé à base de méthionine et de choline, en poudre
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Ce régime alimentaire a la même formulation que le régime carencé en méthionine/choline, sauf que 2 g/kg de chlorure de choline et 3 g/kg de DL-méthionine sont ajoutés au détriment du saccharose.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Alimentation animale |
| Jetable | Usage unique |
| Format | Poudre |
| Quantité | 10 kg |
| Stérilité | Non stérile |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Longueur (impériale) | 1 ft. |
| Longueur (métrique) | 0.3048 m |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.