Learn More
MP Biomedicals Aliment contrôlé à base de méthionine et de choline, en poudre
Code produit 11485365 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11485365 50 kg
11465365 10 kg
11475365 20 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485365 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0296044050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ce régime alimentaire a la même formulation que le régime carencé en méthionine/choline, sauf que 2 g/kg de chlorure de choline et 3 g/kg de DL-méthionine sont ajoutés au détriment du saccharose.
Ce régime alimentaire a la même formulation que le régime carencé en méthionine/choline, sauf que 2 g/kg de chlorure de choline et 3 g/kg de DL-méthionine sont ajoutés au détriment du saccharose.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Usage unique
Format Poudre
Quantité 50 kg
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Température ambiante
Longueur (impériale) 1 ft.
Longueur (métrique) 0.3048 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.