Learn More
MP Biomedicals™ Régime de contrôle de la méthionine/choline, granulés
Code produit 11495365 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
20kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495365 10 kg 10kg
11405375 20 kg 20kg
11415375 50 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495365 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296044110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00€
    1545.60€ / 10kg
    Économisez 79.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Pour l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
  • Le régime de contrôle de la méthionine / choline (MCCD) déclenche la résolution des réactions inflammatoires et fibrotiques hépatiques et de l’apoptose des hépatocytes, ce qui suggère que la stéatose hépatique induite par le MCDD est également réversible
  • L’alimentation du CD est utilisée dans l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Granulés
Quantité 10 kg
Conditions de stockage Température ambiante