Learn More
MP Biomedicals™ Régime déficient en méthionine/choline, granulés
Code produit 11445365 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
20 kg
50 kg
Conditionnement:
20kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage unitSize
11445365 20 kg 20kg
11455365 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445365 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296043920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00€
    2709.00€ / 20kg
    Économisez 136.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un régime alimentaire à base de granulés déficients en méthionine/choline est utilisé pour étudier l'induction de la stéatohépatite non alcoolique dans des modèles expérimentaux et ses voies de développement.
  • La stéatohépatite non alcoolique (NASH) a été induite par l’alimentation de souris avec un régime déficient en méthionine / choline (régime MCD) pendant une durée allant jusqu’à 5 semaines.
  • La NASH est une maladie dont l’incidence est élevée, le diagnostic difficile et qui n’a, à ce jour, aucun traitement efficace.
  • Le régime MCD est donc utilisé pour étudier l'induction de la stéatohépatite non alcoolique dans des modèles expérimentaux et ses voies de développement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Régime alimentaire déficient en choline
Format Granulés
Quantité d’emballage 20 kg
Conditions de stockage Conserver à température ambiante (15 °C à 30 °C)
Sauf indication contraire, uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.