Learn More
MP Biomedicals™ Régime déficient en méthionine/choline, granulés
Code produit 11455365 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
20 kg
50 kg
Conditionnement:
20kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
11455365 50 kg 50kg
11445365 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455365 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296043950
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Un régime alimentaire à base de granulés déficients en méthionine/choline est utilisé pour étudier l'induction de la stéatohépatite non alcoolique dans des modèles expérimentaux et ses voies de développement.
  • La stéatohépatite non alcoolique (NASH) a été induite par l’alimentation de souris avec un régime déficient en méthionine / choline (régime MCD) pendant une durée allant jusqu’à 5 semaines.
  • La NASH est une maladie dont l’incidence est élevée, le diagnostic difficile et qui n’a, à ce jour, aucun traitement efficace.
  • Le régime MCD est donc utilisé pour étudier l'induction de la stéatohépatite non alcoolique dans des modèles expérimentaux et ses voies de développement.
Spécification
Type de produit Régime alimentaire déficient en choline
Format Granulés
Quantité d’emballage 50 kg
Conditions de stockage Conserver à température ambiante (15 °C à 30 °C)
Sauf indication contraire, uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.